Principaux documents
ENAH049F28F5
Enamine
N-(5-bromopyrazin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.12
Numéro MDL:
Pf
122-124
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrazinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O/c1-9(2,3)8(14)13-7-5-11-6(10)4-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
HLURXGVOCYJEDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694121
Melting Point
122-124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694121