Principaux documents
ENAH049F262C
Enamine
4-(azetidin-3-yl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(azetidin-3-yl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c8-7-10-2-1-6(11-7)5-3-9-4-5;;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H2,8,10,11);2*1H
Clé InChI
DFVXNZXTAYQHCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692650
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692650