Principaux documents
ENAH049F23F2
Enamine
N-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-5-amine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-12-10-7-4-8-13-11-6-3-2-5-9(10)11/h2-3,5-6,10,12-13H,4,7-8H2,1H3
Clé InChI
DKZPFZSXQDNGEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689120
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689120