Principaux documents
ENAH049F2379
Enamine
ethyl 2-amino-2-cyclobutylacetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-amino-2-cyclobutylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-6;/h6-7H,2-5,9H2,1H3;1H
Clé InChI
TWRPOUQPJVBNHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666784
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666784