Principaux documents
ENAH049F2372
Enamine
3-(1-amino-2-fluoroethyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-amino-2-fluoroethyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9FN2.ClH/c10-5-9(12)8-3-1-2-7(4-8)6-11;/h1-4,9H,5,12H2;1H
Clé InChI
NMXPBTZGEUDAKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666765
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666765