Principaux documents
ENAH049F2364
Enamine
N-(hex-5-yn-1-yl)prop-2-enamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(hex-5-yn-1-yl)acrylamide
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-3-5-6-7-8-10-9(11)4-2/h1,4H,2,5-8H2,(H,10,11)
Clé InChI
XQTKGLXEXUOUKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666736
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666736