Principaux documents
ENAH049F2350
Enamine
1-ethyl-4-hydrazinylpiperidine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
185-186
Iupac Name
1-ethyl-4-hydrazinylpiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3.2ClH/c1-2-10-5-3-7(9-8)4-6-10;;/h7,9H,2-6,8H2,1H3;2*1H
Clé InChI
UGSJSVXKCUJAEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266021
Melting Point
185-186
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266021