Principaux documents
ENAH049F22D4
Enamine
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.67
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c1-9-8(7(10)12-3)4-6(5-8)11-2;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ABMMHEUDUBODEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666230
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666230