Principaux documents
ENAH049F227D
Enamine
3-(1H-imidazol-1-yl)propanehydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c7-9-6(11)1-3-10-4-2-8-5-10/h2,4-5H,1,3,7H2,(H,9,11)
Clé InChI
QNLSZBNWUHUATF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250335