Key Documents
ENAH049F21B5
Enamine
2-[2-(aminomethyl)cyclopentyl]-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.32
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O2S/c10-7-8-3-1-4-9(8)11-5-2-6-14(11,12)13/h8-9H,1-7,10H2
Clé InChI
JCHRCRQMNGLGDP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608421
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608421