Principaux documents
ENAH049F20D8
Enamine
rac-(1R,5S)-2-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,5R)-2-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-7-4-5-9-8(3-1)6-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-,8+;/m1./s1
Clé InChI
RNEATHYJGPHRLJ-WLYNEOFISA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666351
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666351