Principaux documents
ENAH049F20D3
Enamine
5-methylthiomorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.69
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methylthiomorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c1-4-2-10-3-5(7-4)6(8)9;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
HOJVMZBOFRPMEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666233
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666233