Principaux documents
ENAH049F208F
Enamine
methyl 3-cyano-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-cyano-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7(10)8(4-9)2-5-6(3-8)12-5/h5-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RSZHANPALPAIKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657554