Key Documents
ENAH049F205D
Enamine
methyl N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C4H6N4O4S2/c1-12-3(9)6-2-7-8-4(13-2)14(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Clé InChI
UKQMWGRKFXGORC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273260
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273260