Principaux documents
ENAH049F1D45
Enamine
1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-2-4-9-5-3-6(8-9)7(10)11/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PAOWDTSRDBLTFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086959
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086959