Key Documents
ENAH049F1C16
Enamine
ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.12
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (2,2,3,3-tetrafluoropropyl) carbonate
Inchi Code
1S/C6H8F4O3/c1-2-12-5(11)13-3-6(9,10)4(7)8/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
DDRDJHHMIJOBDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153750
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153750