Principaux documents
ENAH0425869C
Enamine
2,2-dimethyl-2,5-dihydrothiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-2,5-dihydrothiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10OS/c1-7(2)6(5-8)3-4-9-7/h3,5H,4H2,1-2H3
Clé InChI
XIADMCMCKIBOHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588730