Key Documents
ENAH04258517
Enamine
[1-(3,5-dichlorophenyl)propyl](methyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dichlorophenyl)-N-methylpropan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N/c1-3-10(13-2)7-4-8(11)6-9(12)5-7/h4-6,10,13H,3H2,1-2H3
Clé InChI
OQQUGBIOHFRBTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590161
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590161