Principaux documents
ENAH042584F9
Enamine
[3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)isoxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5F3N2O.ClH/c6-5(7,8)4-1-3(2-9)11-10-4;/h1H,2,9H2;1H
Clé InChI
FSFXLEHMBVYASA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059