Principaux documents
ENAH0425831D
Enamine
(1s,4s)-4-(1H-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.82
Numéro MDL:
Iupac Name
(1s,4s)-4-((1H-benzo[d]imidazol-2-yl)thio)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3S.ClH/c14-9-5-7-10(8-6-9)17-13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13;/h1-4,9-10H,5-8,14H2,(H,15,16);1H/t9-,10+;
Clé InChI
UTCXYVQWMPPFAV-JMVWIVNTSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588136
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588136