Principaux documents
ENAH0425806F
Enamine
3-[(4-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperazin-1-yl)sulfonyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.55
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((4-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperazin-1-yl)sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C26H24N2O6S/c29-25(30)18-6-5-7-19(16-18)35(32,33)28-14-12-27(13-15-28)26(31)34-17-24-22-10-3-1-8-20(22)21-9-2-4-11-23(21)24/h1-11,16,24H,12-15,17H2,(H,29,30)
Clé InChI
JMJNJTFJDUCRNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556713
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556713