Principaux documents
ENAH04257F1A
Enamine
2-[(cyanomethyl)({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl})amino]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N-(cyanomethyl)glycine
Inchi Code
1S/C19H16N2O4/c20-9-10-21(11-18(22)23)19(24)25-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,10-12H2,(H,22,23)
Clé InChI
YACATSXZFYUINE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556634
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556634