Key Documents
ENAH04257AA8
Enamine
3,3-dimethylpiperidine-1-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-dimethylpiperidine-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H14ClNO/c1-8(2)4-3-5-10(6-8)7(9)11/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
JLTRWWFPNZXDSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662432
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662432