Principaux documents
ENAH042578F5
Enamine
2-(2,6-dimethylpiperazin-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dimethylpiperazin-1-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H19N3/c1-7-5-10-6-8(2)11(7)4-3-9/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3
Clé InChI
SGDZAEFORAOWBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654382
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654382