Key Documents
ENAH042578A4
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-(morpholin-4-yl)butan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-morpholinobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H14F3NO2/c9-8(10,11)7(1-4-13)12-2-5-14-6-3-12/h7,13H,1-6H2
Clé InChI
SCZYEWBLDPEFSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657672
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657672