Key Documents
ENAH0424DC73
Enamine
6-ethyl-1,2-thiazinane-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-2-6-4-3-5-7-10(6,8)9/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
DIYQZYLGMQQIKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1615747
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1615747