Principaux documents
ENAH0424D6B8
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h8,10H,1-7H2
Clé InChI
XUGYZVQSZWPABZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1614561
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1614561