Principaux documents
ENAH0424C3BE
Enamine
2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c11-9-5-6-12-10-4-2-1-3-8(10)7-9/h1-4,9H,5-7,11H2
Clé InChI
AMRNYXTUAFFTDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608991
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608991