Principaux documents
ENAH0424BC19
Enamine
6-ethyl-1-methyl-1,4-diazepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethyl-1-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-3-8-6-9-4-5-10(2)7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
XJZPHBKPSFKUPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608157
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608157