Principaux documents
ENAH0424BBC4
Enamine
methyl hexahydro-2H-cyclopenta[d][1,2]oxazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl hexahydro-2H-cyclopenta[d]isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-11-8(10)7-5-3-2-4-6(5)12-9-7/h5-7,9H,2-4H2,1H3
Clé InChI
XBBSPRCTYYRCPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600353
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600353