Principaux documents
ENAH0424BB2B
Enamine
N-[3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.11
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-(trifluoromethyl)isoxazol-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O2/c1-3(12)10-5-2-4(11-13-5)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
KKHMJANPVRFCAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479360
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479360