Key Documents
ENAH0424BABC
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((methylthio)methyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NS/c1-9-6-7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
DMBKVOYJOGETRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448656
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448656