Principaux documents
ENAH0424B825
Enamine
3,3-difluoro-1,5-diazocan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-1,5-diazocan-2-one
Inchi Code
1S/C6H10F2N2O/c7-6(8)4-9-2-1-3-10-5(6)11/h9H,1-4H2,(H,10,11)
Clé InChI
HJVYCRFFLXLXBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273202
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273202