Principaux documents
ENAH0424B78F
Enamine
5-bromo-2-cyclobutylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-8-4-5-9(11-6-8)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
Clé InChI
WMIFQWGAWOPTCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267275
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267275