Key Documents
ENAH0424B725
Enamine
(5-ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-2-5-6-4(3-8)7-9-5/h8H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RGTPYSSBXLVYCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259432
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259432