Principaux documents
ENAH0424B67F
Enamine
4-chloro-2-cyclopropyl-5-iodo-6-methylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.52
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropyl-5-iodo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8ClIN2/c1-4-6(10)7(9)12-8(11-4)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ORPDEYPQIKJYAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1245264
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1245264