Principaux documents
ENAH0424B5F7
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-8-5-6(4-7)2-3-6/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
GDYUGWFFKOKCFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223476