Key Documents
ENAH0424B519
Enamine
5-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C3H2F3N3S2/c4-3(5,6)11-2-9-8-1(7)10-2/h(H2,7,8)
Clé InChI
YARYPXLLNXRQTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178104
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178104