Principaux documents
ENAH0424B4BB
Enamine
2-{5-[(4S)-2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanamido}ethyl 2-cyanoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.43
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-((4S)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethyl 2-cyanoacetate
Inchi Code
1S/C15H22N4O4S/c16-6-5-13(21)23-8-7-17-12(20)4-2-1-3-11-14-10(9-24-11)18-15(22)19-14/h10-11,14H,1-5,7-9H2,(H,17,20)(H2,18,19,22)/t10?,11-,14?/m0/s1
Clé InChI
IMIQVWOSGQQTPM-CVZZAPKMSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270262
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270262