Principaux documents
ENAH0424B31F
Enamine
2-cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyano-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
Clé InChI
WGFLZPKSPVMZOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276106
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276106