Principaux documents
ENAH0424B30E
Enamine
2-(cyanomethyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.23
Numéro MDL:
Pf
161-163
Iupac Name
2-(cyanomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13(10,11)12/h1-4H,5H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
QEVWMXVHIOULGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275197
Melting Point
161-163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275197