Principaux documents
ENAH0424B146
Enamine
1,3-dichloro-5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Pf
98-99
Iupac Name
1,3-dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2/c10-8-6-3-1-2-5(6)7(4-12)9(11)13-8/h1-3H2
Clé InChI
ZCRYHTATGWYSMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325829
Melting Point
98-99
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325829