Documents
ENAH0424AF16
Enamine
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H3ClF2O2S/c4-9(7,8)2-1-3(2,5)6/h2H,1H2
Clé InChI
QXEHPDCUUOQBIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262