Principaux documents
ENAH0424ACC8
Enamine
4,6-dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H3N3O2/c6-1-3-4(9)7-2-8-5(3)10/h2H,(H2,7,8,9,10)
Clé InChI
ZTTZQYHGZCMWPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170981
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170981