Principaux documents
ENAH03BC983A
Enamine
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.32
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-10-7-8-12(9-13-10)11-5-3-2-4-6-11/h10-13H,2-9H2,1H3
Clé InChI
HDUZBSCEYSBRJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478080
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478080