Principaux documents
ENAH03BC291D
Enamine
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H9FO2S/c1-4-2-5(4)3-9(6,7)8/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ULOQXZFLXHSCIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727