Principaux documents
ENAH03BC1855
Enamine
ethyl 4-[(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamoyl]-1,3-thiazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.32
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-((2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamoyl)thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13N3O5S/c1-2-20-12(19)11-14-7(5-21-11)10(18)13-6-3-4-8(16)15-9(6)17/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,13,18)(H,15,16,17)
Clé InChI
SDNGDCGSSYVQLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428633
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428633