Principaux documents
ENAH03BC184C
Enamine
7-bromo-1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.07
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-hydroxyisoquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO3/c11-6-2-1-5-3-8(10(14)15)12-9(13)7(5)4-6/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
PAFDNMQXTOUWLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425965
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425965