Principaux documents
ENAH03BC1837
Enamine
2-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-6-4-3-5-10(11)13/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
APRJMNZCLSWFFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425683