Principaux documents
ENAH03BC1796
Enamine
2-(5-bromopyridin-3-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-bromo-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-7-3-6(1-2-10)4-9-5-7/h3-5,10H,1-2H2
Clé InChI
NLYGJFFEWOCNJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301429
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301429